Merck
BGCM00010
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.4 μm孔径
Millipore, 12 ft x 10 in., hydrophilic
別名:
Bioporeメンブレンフィルターロール、親水性PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
フィルタL × W
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
厚さ
40 μm , typical
マトリックス
Biopore
ポアサイズ
0.4 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:BGCM.
Biopore CMメンブレンは、水性媒体に濡れると透明になる親水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)メンブレンです。細胞の増殖を光学顕微鏡で観察できるため、主に細胞増殖を分析するために使用されます。メンブレンロールには、輸送中にメンブレンを保護するために、厚い紙に似たインターリーフが付けられて出荷されます。メンブレンもインターリーフも白色ですが、インターリーフは手で簡単に破れます。
法的情報
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13