MCFLX4702
MILLICUP-FLEX、47 mm 使い捨てろ過キット。非滅菌、耐溶剤性、半再利用可能サポートカラー
Great for Mobile Phase - 250mL Disposable Vacuum Filtration Unit w/ GL45 Threaded Connection; Compatible with 47mm membranes; Nonsterile Semi-reusable: 10 uses/kit
別名:
47mm Filtration Kit, MILLICUP-FLEX Filtration Kit, Nonsterile Filtration Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(3)
About This Item
おすすめの製品
物質
polypropylene device
無菌性
non-sterile
テクニック
vacuum filtration: suitable
漏斗容量
250 mL
フィッティング
inlet funnel
outlet bottle top
アプリケーション
filtration
詳細
Millicup-FLEX非滅菌真空駆動型ろ過ユニットは、使い捨てろ過の利便性と、従来の真空ろ過ガラス製品の柔軟性および適合性を兼ね備えています。Millicup-FLEXろ過ユニットは、耐溶剤性のモジュール式コンポーネントを採用しており、さまざまな水溶液や有機溶液を安全かつ効率的にろ過する手段となっています。これにより、ユーザーは、選択した47 mmのディスクメンブレン(別売)を使用して、真空定格のGL45ろ過ボトルに直接ろ過することができます。Millicup-FLEXろ過システムは、すぐに組み立てられるようにクランプ不要の設計になっているため、ろ過前に洗浄する必要がなく、時間を節約でき、最終的にサンプル汚染のリスクを低減できます。ろ過後、250 mLファネルとメンブレンサポートカラーは容易に外れ、メンブレンに直接アクセスできるようになります。
特長&利点:
2つのバージョンあり:
Millicup-FLEXろ過ユニットの3つのコンポーネントはすべて完全にリサイクル可能であり、環境への影響を最小限に抑えることができます。
特長&利点:
- 有機溶剤・水系溶剤に対応
- エルゴノミクス・クランプレス設計
- 汚染リスクを低減
- 真空定格の保存ボトルに直接ろ過可能
- ろ過後のメンブレンへの容易なアクセス(メンブレンは別売)
- 完全にリサイクル可能な構成部品
2つのバージョンあり:
- 半再利用可能キット:2個の半再利用可能メンブレンサポートカラーと真空チューブアダプターを備えたファネル10個(MCFLX4702)
- 単回使用キット:10個の単回使用メンブレンサポートカラーと真空チューブアダプターを備えたファネル10個(MCFLX4710)
Millicup-FLEXろ過ユニットの3つのコンポーネントはすべて完全にリサイクル可能であり、環境への影響を最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- ラボでのろ過
- 空気/ガス/有機溶媒によるろ過およびベント
- 水、バッファーまたは水溶液の清澄化
- 環境分析
- 食品および飲料
- 産業QC
- 医薬品分析
- 水質モニタリング
直接的な患者治療:なし
構成
キットの内容:ファネル10個、サポートカラー2個、真空チューブアダプター2個
原理
真空
物理的形状
カラーコード:透明、青色アダプター付き
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ガラス製真空吸引ろ過システムのより高速な代替手段を使用した汚染分析におけるろ過技術の方法とチュートリアル ビデオ。
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
プロトコル
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.