詳細
お客様のAmicon攪拌式セルとお好みのメンブレンを組み合わせてください。限外ろ過カットディスクメンブレンには、Ultracel再生セルロース製のものとBiomaxポリエーテルサルホン(PES)製のものがあります。さまざま孔径、直径のメンブレンをご用意しています。
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:25、44.5、47、63.5、76、90、150 mm
•さまざまな孔径のUltracel、Durapore、およびBiomaxメンブレンを利用できるため、分離要件を満たすことができます。
•Amicon攪拌式セルに適合します。
アプリケーション:
濃縮、バッファー交換、脱塩
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:25、44.5、47、63.5、76、90、150 mm
•さまざまな孔径のUltracel、Durapore、およびBiomaxメンブレンを利用できるため、分離要件を満たすことができます。
•Amicon攪拌式セルに適合します。
アプリケーション:
濃縮、バッファー交換、脱塩
デバイス構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード:PLTK
フィルタータイプ:限外ろ過
アプリケーション
30 kDa NMWL、Ultracel再生セルロース、直径44.5 mm
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLTK04310:
試験成績書(COA)