スキップする
PHWP09025
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.3 µm孔径
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.3 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.3 μm pore size, 77 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • バイオアッセイ
  • 空気モニタリング
  • 粒子モニタリング
  • 粒子除去
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHWP02500PHWP14250PHWP04700
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
77 % porosity, 0.3 μm pore size
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
32 mL/min-cm2 water flow rate, 3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
32 mL/min-cm2 water flow rate, 3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
filter diam.
90 mm
filter diam.
25 mm
filter diam.
142 mm
filter diam.
47 mm
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 硝酸エステル類 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
PHWP09025:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)