スキップする
PHWP02500
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径0.3 µm
greener alternative
より環境に優しい選択肢
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.3 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.3 μm pore size, 77 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
フィルターコード:PHWP
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物により、MF-Milliporeメンブレンフィルターは、分析および研究用途で最も広く使用されているメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物学的および環境的モニタリング用の多用途フィルタ-
- 幅広い孔径の、黒色または白色の、格子のある表面があるものとないものが利用できます
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、および高圧蒸気滅菌法方法に適合します。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • バイオアッセイ
  • 空気モニタリング
  • 粒子モニタリング
  • 粒子除去
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHWP14250PHWP09025PHWP04700
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
diam.
25 mm
diam.
142 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 硝酸エステル類 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)