Merck
PHCC3BEADS
Millipore
Scepterテスト用ビーズバイアル
別名:
細胞計数ビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.56
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質
200
包装
pkg of 5 mL
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
粒径
11 μm
適合性
Scepter
輸送温度
ambient
詳細
Scepter3.0テストビーズを用いてScepter3.0セルカウンターを評価できます。
アプリケーション
PHCCBEADSの後継品です。研究のカテゴリ細胞培養
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHCC3BEADS:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
関連コンテンツ
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.