Merck
PHCC340250
Millipore
Scepter 3.0セルカウンターセンサー
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
別名:
自動セルカウンター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.57
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
50 μL (sample volumn)
包装
pkg of 250 ea
メーカー/製品名
Scepter
パラメーター
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
テクニック
cell counting: suitable
粒径
4-18 μm
適合性
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
輸送温度
ambient
詳細
Scepter 3.0ハンディ型自動セルカウンターは、細胞および粒子を計数する迅速で便利な方法です。40および60uMセンサーに適合します。このシステムは、小型化したハンディ型の様式でコールター原理を採用しており、迅速に細胞を計数できます。以前は10分かかっていましたが、今では30秒未満で計数できます。対象とする細胞培養の希釈液を調製し、希釈したサンプルをScepterセルカウンターを使ってScepterセンサーに吸引します。
Scepter 3.0セルカウンターのスクリーンには以下が表示されます:
  • 細胞濃度
  • 平均細胞サイズ
  • 平均細胞容積
  • サイズまたは容積の分布のヒストグラム
このシステムは、研究用途のみを目的としており、現在使用されている細胞を代表する細胞型を用いて試験しています。
特徴および利点
Scepter3.0センサーは、マイクロ加工された細胞感知領域を備え、細胞の大きさおよび細胞容積によってサブミクロンおよびサブピコリットルの分解能で識別できるようになっています。
Scepterセンサーと精密液体取扱いチャネルおよび電子機器とを組み合わせると、細胞集団統計量が正確かつ確実に得られます。
その他情報
Scepter 2.0製品には適合しません
文書ライブラリにアクセスする
資料
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
関連コンテンツ
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.