特徴
50 μL (sample volumn)
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Scepter
パラメーター
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
テクニック
cell counting: suitable
粒径
4-18 μm
適合性
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
輸送温度
ambient
詳細
Scepter 3.0セルカウンターのスクリーンには以下が表示されます:
- 細胞濃度
- 平均細胞サイズ
- 平均細胞容積
- サイズまたは容積の分布のヒストグラム
このシステムは、研究用途のみを目的としており、現在使用されている細胞を代表する細胞型を用いて試験しています。
特徴および利点
Scepterセンサーと精密液体取扱いチャネルおよび電子機器とを組み合わせると、細胞集団統計量が正確かつ確実に得られます。
その他情報
関連製品
試験成績書(COA)
資料
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
関連コンテンツ
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.