Merck
PD1504700
Millipore
PetriSlides
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
別名:
メンブレンろ過用シャーレ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
物質
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Petrislides
包装
pkg of (100 units)
テクニック
sterile filtration: suitable
入力
sample(s) (environmental)
アプリケーション
bioburden testing
(Beverages, Water)
適合性
Membrane filtration
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
PetriSlideは微生物汚染の検査に適した透明なデバイスです。標準サイズのシャーレの代替品であり、メンブレンフィルターに適合します。PetriSlideはフィルターをしっかりと固定します。カバーが透明であるため、顕微鏡検査が可能です。長方形のベースは角が丸くなっており、顕微鏡ステージへの取り付けが簡単です。
アプリケーション
PetriSlideは、水および飲料サンプル中の微生物汚染を分析するために使用されています。試験用フィルターの保管・検査容器です。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Millipore®パッチテストキットは、作動液、バルクケミカルズ、ボイラー水、潤滑油の採取と検査のための携帯型キットです。キットには100回分の検査の消耗品が含まれています。