Merck
PCC300C30L
Millipore
Ultracel®メンブレン搭載Pellicon®カプセル
C Screen, 3 m2 manifold AseptiQuik® L connectors
別名:
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core
core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene seal
polyurethane adhesive
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Pellicon®
特徴
holdup volume 1130 mL (in feed channel)
holdup volume 1712 mL (in permeate channel)
包装
package of 1
パラメーター
max. inlet pressure at 60 psi (4.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 45 psi (3.1 bar) and 4-30 °C
4-6 L/min-m2 flow rate
テクニック
ultrafiltration: suitable
ろ過面積
3 m2
画面サイズ
, Type C screen (coarse screen)
サイズ
42.4 cm (16.5 in.) , Length
46.9 cm (18.5 in.) , Height
48.2 cm (19.0 in.)
482 mm
不純物
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
300 kDa
pH範囲
2-13
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Pellicon® Capsule is the first of its kind -- a true single-use TFF device that comes ready to process in minutes. Self-contained, it employs an easy-to-use, holderless format and is supplied sterilized by irradiation.
Feed: AseptiQuik® L Connector
Permeate: AseptiQuik® L Connector
Retentate: AseptiQuik® L Connector
Permeate: AseptiQuik® G Connector
アプリケーション
Viral Gene Therapies, Vaccines, Concentration, Diafiltration, Buffer exchange, Protein purification, mRNA
特徴および利点
  • Plug ′n play, holderless design - easy to install, safe to remove
  • Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
  • True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
  • Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
  • Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
包装
The manifold assembly is inserted into a polyethylene foam frame and then double bagged and vacuum sealed. The double-bagged assembly is placed within a second foam frame and individually boxed (qty 1 per box). Packaged assemblies are palletized.
その他情報
The Emprove® Program complements the product portfolio through
  • Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
  • Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
  • Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
法的情報
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.