物質
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (Core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Pellicon®
保管条件
room temperature (15-30°C)
パラメーター
4-8 L/min-m2 flow rate
50 psi pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward Transmembrane Pressure (TMP))
60 psi max. pressure (4.1 bar) at 4-30 °C (Maximum Inlet Pressure)
テクニック
ultrafiltration: suitable
H
46.9 cm (18.5 in.)
L
42.0 cm (16.5 in.)
W
48.2 cm (19.0 in.)
ろ過面積
3 m2
画面サイズ
, Type C screen (coarse screen)
容量
1128 mL , in feed channel
1547 mL , in permeate channel
不純物
≤5 ppm TOC ( in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
30 kDa
pH範囲
2-13
フィッティング
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® L Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® L Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® L Connector)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
γ線照射滅菌済みで保存剤不使用-数分で処理可能な状態に
真の単回使用自己完結型カプセル-迅速、安全、かつ柔軟なバッチターンアラウンド
実証済みのUltracel®メンブレンとCスクリーン-高い回収率、優れた物質移動、耐溶剤性
Pellicon® TFFで実証された性能-Pellicon® ファミリーにおける真の線形拡張性
包装
その他情報
適格性確認、リスク評価、工程最適化の必要性を裏付ける包括的な文書
製品固有の検査、品質、規制情報の統合による遵守要件の簡素化。
24時間いつでも最新の製品情報にアクセスできる利便性の高いシステム。
法的情報
関連製品
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
資料
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.