Merck
PA51/111
Millipore
NOVASEPTIC® バルブ用空気圧式プラスチック製アクチュエーター、Normally Closed (NC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31251504
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
品質水準
認証
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
パラメーター
-6-(-1) bar pressure range
0-70 °C temp. range
平均粗さ(RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
重量
4.4 kg (9.70 lb)
アプリケーション
適用されるバルブ本体とダイアフラムの設計温度や圧力限界は異なる場合があります。組立て製品の中で最も弱い部分が、最高設計温度および圧力限界を決定します。
包装
アクチュエータは密閉箱に梱包されています。
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany