物質
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質水準
特徴
holdup volume 134 mL (in feed channel)
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
3.8 cm (1.51 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
Membrane nominal area
1.14 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
pH
1-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Biomax®メンブレンを備えるPellicon® 3カセットは、モノクローナル抗体ならびにアルブミン、ホルモン、ワクチン、増殖因子を含有する溶液のろ過に最適です。
このP3B010A10 Pellicon® 3 ウルトラフィルトレーションデバイスは、ポアサイズが10 kDa NMWCO、Biomax® 10メンブレン使用、寸法が3.8 cm(高さ) x 17.8 cm(幅)x 20.6 cm(長さ)です。
特徴および利点
- 頑丈 & 確実 – さらに厳しくなった現在のろ過プロセスに最適
- 高性能 – 卓越した分解能、収率、背圧抵抗を発揮
- 最適な産物回収 – 実績のあるメンブレンテクノロジーを利用
- ボイドフリーテクノロジー – 最先端のメンブレンが実質的にあらゆる分離に対応
- 無欠陥、高い接着性 – Ultracel®は微小孔性の基材上に形成された複合膜を使用
- 自動製造 – 無敵の性能、一貫性、信頼性を実現
- 簡単な設置 & 手入れ – シンプルな設置とメンテナンス
その他情報
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
P3B010A10:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。