Merck
NX0412
Supelco
硝酸 溶液
別名:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
濃度
64.8-65.2% HNO3
不純物
≤0.005 ppm Arsenic (As)
≤0.08 ppm Chloride (Cl)
≤0.08 ppm Sulfate (SO4)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm Fluorine (F)
≤5 ppm Nonvolatile matter
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Arsenic (As): 0.005ppm max
Assay: 64.8-65.2% by wt.
Chloride (Cl): 0.08ppm max
Fluorine (F): 1ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Nonvolatile matter: 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Sulfate (SO4): 0.08ppm max
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NX0412-2:
試験成績書(COA)