Merck
MXRP2SPRKT
Millipore
Milliflex® Rapid 2.0 AutoSprayステーションキット、電源装置なし
Rapid detection,response and resolution of microbial contamination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
110 V / 230 V
物質
316L stainless steel holder (for membrane)
316L stainless steel holder (for pad)
316L stainless steel turntable(s)
polyester key
polyurethane case
polyurethane cover
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Milliflex®
パラメーター
15-40 °C temperature
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
H
31 cm (12 in.)
Depth
40 cm (101.6 in.)
重量
10 kg (22 lb)
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
適合性
for use with Milliflex® Rapid
検出方法
bioluminescent
輸送温度
ambient
詳細
Milliflex® Rapidシステム2.0に不可欠な構成要素のMilliflex® Rapid 2.0 AutoSprayステーションは、生きている微生物を検出するためにメンブレン表面全体に2種類の等量の試薬を適用します。AutoSprayステーションは、実証済みの事前に設定された自動化プログラムを使用して、再現性の高い結果が得られる試験を繰り返せるようにしています。試薬の適用は、較正済みのガラスネブライザーの下で、フィルターホルダーを前後に素早く移動することにより行われます。自動スプレイモードでは、AutoSprayステーションはボタンに振れてから90秒以内に両方の試薬を供給します。
コントロールパネルの操作リストから選択することにより、容易に操作を開始できます。
ピンチバルブが、各サイクル中に同量の試薬が分注されるよう保証します。コンプレッサーを内蔵するため単独での動作が可能であり、追加機器は必要ありません。
アプリケーション
微生物汚染の迅速な検出、対応、および解消
構成
  • 以下が含まれます:AutoSprayステーション
  • フィルターホルダー
  • パッドホルダー
  • ネブライザークリーナー
  • 5mLメスシリンジ
  • 3×ネブライザー
  • シリコン製液体チューブ
  • 2×ステンレススチール製キャップ
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid システム 2.0は、品質管理ラボにおける微生物検出を加速します。
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
関連コンテンツ
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.