Merck
MX0SP014H1
Millipore
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター
X0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
別名:
Millistak+ Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター, X0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
物質
acrylic
polypropylene
silica filter aid
品質水準
詳細
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
H
140 mm
5.5 in. (14 cm)
L
8.6 in. (22 cm)
ろ過面積
0.014 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
X0SP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millistak+® Podデプスフィルターは、 現行の珪藻土(DE)およびセルロース(CE)ベースのフィルター製品よりも 清浄で一貫した深層ろ過培地を提供する合成デプスフィルターです。このユニットは、X0SP培地グレードの ラボスケールPodフォーマットを特徴とし、一次および二次清澄化、 ならびに下流ろ過の用途をサポートします。
アプリケーション
遠心分離液回収後のバイオリアクター回収物の二次清澄化
特徴および利点
構築用合成材料
  • TOC抽出物および使用前の必要なフラッシングの容量を50%削減
  • カブトガニ血球ライセート(LAL)によるエンドトキシン試験に影響を及ぼすβグルカン非含有
強固な清澄化プロセスの開発および実施を成功させるためのロット間の一貫性
デプスフィルター用ろ材の処方および設計
  • 市販のDEベースのベンチマークと比較して、同等のフィルター保持特性で最大2倍のろ過能力を提供
  • HCP不純物のクリアランスの改善
ディスポーザブルPodデバイス
  • 柔軟なモジュラーフォーマットにより、5~12,000 L以上の拡張性を実現
  • 堅牢なデバイスフォーマット。使いやすく、セットアップも容易
規格
50 L/m2(表面積)の純水フラッシュおよび24時間静的純水浸漬後に、微量金属を測定しました。 3つのuPodデバイスロット由来の金属抽出物データの平均値に基づく値。解析はICP-MSで行いました。 デバイスはオートクレーブにかけていません。
フィルターグレード:X0SP
調製ノート
滅菌方法
123ºCで60分間のオートクレーブサイクルを1回実施。ろ過性能に影響が生じる可能性があります。推奨されるのは使用後の汚染除去のみです。
アナリシスノート
25℃における製品の水導電率:オートクレーブ(123℃で60分を1サイクル)および培地表面積(ft2)当たり10 L(100 L/m2)の純水をフラッシュ後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。