製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア, X0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
ろ過面積
0.55 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
X0HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
X0HCフィルターメディアシリーズは、密度勾配マトリクスにより最適な性能を発揮し、デプスフィルター処理または遠心処理後の二次清澄化に最適です。クロマトグラフィーカラムを保護するためにダウンストリームプロセス工程でも利用できます。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
アプリケーション
特徴および利点
- 産物収率向上のための低いホールドアップ量
- 単層・複層製品でご提供している幅広い種類のフィルターメディア
- Millistak+® HCデュアルアクションメディアによるプレフィルトレーションの改善と清澄化の短縮
- 柔軟なモジュール形式により5リットルから12,000リットル以上までのスケーラビリティを実現
- 特許取得済みの使い捨てデザインによりハウジング、CIP、洗浄バリデーションが不要
- 内蔵型のPodフィルターがユーザーをバイオハザードから保護
- 頑丈な構造は使いやすく、セットアップが簡単
- 設置面積が小さいためスペースが小さな施設でも使用可能
規格
ナトリウム:<14.1 mg/ft2
カルシウム:<5.3 mg/ft2
マグネシウム:<3.9 mg/ft2
水銀:<0.001mg/ft2
クロム:≤0.001 mg/ft2
アルミニウム:<0.084 mg/ft2
カリウム:<4.2mg/ft2
鉛:<0.001 mg/ft2
ヒ素:<0.009mg/ft2
コバルト:≤0.001 mg/ft2
鉄:<0.064 mg/ft2
マンガン: ≤ 0.124 mg/ft2
チタン:<0.002 mg/ft2
亜鉛: <0.046 mg/ft2
ニッケル:<0.013
銅:<0.009
調製ノート
123 ºCで60分間のオートクレーブを1サイクル
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード