The Mouse MIP-3a capture was tested against recombinant rat MIP-3a and did not show any reactivity. Therefore, the Mouse MIP-3a cannot be recommended for rat samples.
MTH17MAG-47K
MILLIPLEX® Mouse TH17 Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
mouse
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
linearity: 111.0%
(1:04)
linearity: 113.1%
(1:08)
standard curve range: 1.5-1,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(IL-17F)
standard curve range: 127-130,000 pg/mL
(IL-28B)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 2.4-2,500 pg/mL
(IL-22)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(IL-10, IL-12(p70), & IL-21)
standard curve range: 3.4-3,500 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-15)
standard curve range: 342-350,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13 & IL-17A)
standard curve range: 4.9-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(TNFβ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(CD40L IL-31 & MIP-3α)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(IL-17E/ IL-25)
standard curve range: 6.9-6,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 7.8-8,000 pg/mL
(IFNγ & IL-6)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(IL-33)
standard curve range: 879-900,000 pg/mL
(IL-27)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
There was no or minimum cross-reactivity between the antibodies and any other analytes in the panel (see details in assay protocol).
アプリケーション
- Analytes: CD40 Ligand, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28B, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ
- Recommended Sample type: serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: neat
- Assay Run Time: overnight or one day
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
MILLIPPLEX®炎症アッセイまたは細胞シグナル伝達アッセイを用いた炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定が、T細胞シグナル伝達、Th細胞分化、炎症反応シグナル伝達、敗血症シグナル伝達の研究など、免疫学と細胞シグナル伝達の間のギャップを埋めるためにどのように役立っているのかをご覧ください。
一貫した高品質の結果をもたらすLuminex® xMAP®マルチプレックスアッセイテクノロジーに基づくMILLIPLEX® マルチプレックスアッセイの利点をご確認ください。そしてマルチプレックスバイオマーカーLuminex® アッセイが研究の発展にどのように活用されているのかをご覧ください。
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.