主要文書
MSSWNFX40
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom white polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates
別名:
MultiScreen® 96-well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
flat bottom white polystyrene plate
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
包装
pkg of 40 plates
プレートサイズ
96 wells
サイズ
96 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MultiScreen® 96-well polystyrene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polystyrene microplates are appropriate for a variety of biochemical assays in addition to sample preparation and storage.
物理的形状
Color Code:White
その他情報
Automation Compatible:Yes
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany