Merck
MSP000812
Millipore
Durapore® 0.22 µm、カートリッジ
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
別名:
Durapore Cartridge Filter 10 in. 0.22 μm Code 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
27293007
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Durapore®
EMPROVE® Filter
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
テクニック
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
ろ過面積
0.69 m2
不純物
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤20 mg/cartridge
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。