スキップする
MP0DDSPMAN2
Millistak+® ポッドマニホールド
hydrophilic
別名:
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
hydrophilic
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
sample type liquid
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MCE5007FS1MF0HC027H1MDE5007FS1
description
hydrophilic
description
CE50, cellulose, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
description
F0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
description
DE50, cellulose, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)