物質
cellulose
polypropylene
品質水準
詳細
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
ろ過面積
0.027 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
全有機炭素(TOC)残留物
460-3200 ppb
入力
sample type liquid
導電率
21.4 – 42.7 μS/cm
フィルターグレード
F0HC
輸送温度
ambient
詳細
Millistak+® デプスフィルターメディアは、スケーラブルな使い捨て形式でご提供しており、その独自のモジュール設計によりさらに高い柔軟性が得られます。Millistak+® MF0HC027H1は、14 cm(高さ)x 22 cm(奥行)、ろ過面積0.027 m2のPOD形式で提供しています。
このF0HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、遠心分離後の二次清澄化や前処理済み遠心分離液用に理想的です。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
このF0HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、遠心分離後の二次清澄化や前処理済み遠心分離液用に理想的です。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
アプリケーション
酸性沈殿または凝集(大腸菌および酵母)による前処理回収物の二次清澄化
特徴および利点
- 産物収率向上のための低いホールドアップ量
- 単層・複層製品でご提供している幅広い種類のフィルターメディア
- Millistak+ HCデュアルアクションメディアによるプレフィルトレーションの改善と清澄化の短縮
- 柔軟なモジュール形式により5リットルから12,000リットル以上までのスケーラビリティを実現
- 特許取得済みの使い捨てデザインによりハウジング、CIP、洗浄バリデーションが不要
- 内蔵型のPodフィルターがユーザーをバイオハザードから保護
- 頑丈な構造は使いやすく、セットアップが簡単
- 置面積が小さいためスペースが小さな施設でも使用可能
規格
フィルターグレード:F0HC
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分間のオートクレーブ2サイクル後に完全性は維持されていました。
123 °Cで60分間のオートクレーブ2サイクル後に完全性は維持されていました。
アナリシスノート
全有機体炭素(TOC)残留:オートクレーブ(123°Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積ft<sup>2</sup>(100 L/m<sup>2</sup>)あたり10リットルの純水フラッシング後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg