Merck
MMSMCRA48
Millipore
MILLIFLEX OASIS® R2A低栄養培地プレート
Milliflex Oasis® Culture Media Plate
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
別名:
Milliflex Oasis® Culture Mediaプレート, Blue coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
blue polystyrene plate
品質水準
認証
(EP, USP, JP)
無菌性
aseptically filled
フォーム
plate (Pre-poured agar)
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pk of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
pH
7.2±0.2 (25 °C)
適合性
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MILLIFLEX OASIS® system
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MILLIFLEX OASIS® R2A低栄養培地プレートは、簡便、迅速、かつ高信頼性の試験向けのすぐに使える寒天培地です。カラーコードが青色のこれらの独自のプレートは、MILLIFLEX OASIS®システムと連携したワークフロー全体にわたる重要な処理工程のコントロールを可能にします。これらは、医薬品業界の要求事項に従って製造され、QCテストされています。プレートを積み重ねて固定できるため、安全に輸送でき、誤って開けてしまうこともありません。空のファネルトレーをインキュベーションラックとして使用することもできます。
MILLIFLEX TRACE® 機能は、独自の 2D バーコード識別と取り外し可能なラベルを通じて完全なトレーサビリティを保証します。標準のペトリ皿とは異なり、閉じたままにしておけばプレートは密閉された状態が維持されるため、長期保存のために保管期間が延長されても縮合と脱水が抑えられます。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS® R2A低栄養培地プレートは、特に高純度水、ビールおよびボトル入り飲料水などのさまざまな水のタイプに見られるストレスを受けた従属栄養プレートカウント細菌の回復に使用されています。これらは、医薬品および化粧品業界で幅広く使用されています。
物理的形状
48枚のすぐに使用可能な注入済み寒天プレート
アナリシスノート
コロニーは透明から乳白色を呈し、時には発色します。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
MMSMCRA48:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid システム 2.0は、品質管理ラボにおける微生物検出を加速します。
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
関連コンテンツ
Milliflex Oasis® システムは、さまざまなサンプル中のバイオバーデンをモニタリングして、ラボの生産性を高めます。
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー