Merck
MMSANKITCVR
Millipore
Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ、内部流路殺菌キット用カバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milliflex®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Milliflex Oasis® sanitization kit for Milliflex Oasis VHP resistant pump
詳細
Milliflex Oasis® システムは、高いレベルの生産性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。Milliflex Oasis® VHP耐性真空ポンプは、VHPアイソレーター環境でのろ過のための新世代の真空ポンプです。Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ、内部流路殺菌キット(カバー付き)は、Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ内部の汚染除去に使用する付属品です。
アプリケーション
Milliflex Oasis® システムは、医薬品分析におけるバイオバーデン試験および水質モニタリングに使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Milliflex® Rapid システム 2.0は、品質管理ラボにおける微生物検出を加速します。
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.