Merck
MMPPLUVHP
Millipore
Milliflex Oasis® VHP耐性ろ過ポンプ、電源装置なし
The Milliflex Oasis®VHP resistant vacuum pump is suitable for use in isolators. The pump is VaporHydrogen Peroxide (VHP) resistant and compatible, suitable for sterility testing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Milliflex Oasis® Systems standard for VHP
輸送温度
ambient
詳細
コンパクトなMilliflex Oasis® VHP耐性ポンプにより、試験中のろ過ステップが効率化され、サンプル調製が迅速で容易になっています。ポンプとMilliflex Oasis® ユニットは、利便性の高いMilliflex Oasis® ろ過ファネルとともに使用することで、信頼性が高く正確な結果が得られる統合ソリューションです。ポンプのフットプリント(設置面積)が小さいため、狭い作業空間にもフィットし、薄型なのでアイソレーター内でも容易にアクセスして使用できます。ポンプのケースおよび外部部品はVHP耐性があります。
特異性
フレームステンレス鋼316 L
ろ過ヘッドポンプ1台に2個、ステンレス鋼、シリコーン、ゴムガスケット。注記:ポンプヘッドとそのすべての部品は、121 °Cで15分間または134 °Cで5分間オートクレーブ処理することができます。
ポンプ寸法
 高さ 90 mm
幅 230 mm
奥行 310 mm
ろ過サポート高さ 70 mm
ろ過ヘッド含む重量 3.4 kg
電源 100 V–240 V;50/60 Hz —1式で最大2台のポンプに給電可能
アプリケーション
Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプは、アイソレーター内部でサンプルのろ過を行うために設計されています。Milliflex® Rapidシステム2.0と組み合わせた迅速無菌試験に適しています。
特徴および利点
  • ろ過ステップの効率化
  • アイソレーター環境およびVHP除染に適合
  • 清浄環境(アイソレーター)内で迅速無菌性試験を実施するためのMilliflex® Rapidシステム2.0に適合
その他情報
容易な設定
  • 電源および廃液チューブの簡単な接続
  • 校正不要
人間工学
低い高さ - 90 mm
相互汚染の防止
  • 取り外し可能なろ過ヘッドに位置する逆止弁が潜在的な汚染を防止
  • ヘッドの主要部品はアクセス可能で洗浄が容易
ハイスループット
スケーラビリティ:最大2つのポンプを接続でき、ボタンを1回押すだけで最大4つのサンプルを同時にろ過開始できます
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid システム 2.0は、品質管理ラボにおける微生物検出を加速します。
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
関連コンテンツ
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.