Merck
MMRECVERY
Millipore
MILLIFLEX Oasis®フィルターファネルユニット
volume 100 mL
別名:
Filtration apparatus, Filtration device, Filtration funnel, Filtrationシステム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
styrene-butadiene device
品質水準
認証
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
無菌性
electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
包装
pack of 24
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
テクニック
: suitable using growth promotion accessory
容量
100 mL
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
関連するカテゴリー
詳細
メンブレンなしの MILLIFLEX OASIS® 濾過ユニットは、MILLIFLEX OASIS® 培地の増殖促進試験用に特別に設計されています。このユニットを使用すると、同じ日常条件下で培地の性能を試験できます。
アプリケーション
メンブレン不使用のMilliflex Oasis® ろ過ユニットは、効率的なバイオバーデン試験で使用されており、増殖促進試験用に設計されています。
特徴および利点
  • ポンプへのシンプルなファネルトランスファー
  • ファネルのヒンジ付き蓋でサンプルを保護
  • 透明ファネル、見やすい目盛り、疎水性材料で正確なサンプル量
  • メンブレンから培養培地までの最適化されたタッチフリーのトランスファー
  • ファネルの分離が簡単
包装
  • ユニットは、2つの取り外し可能トレイに8個ずつ包装されています。
  • 各ボックス24ユニット入り:8ユニット入りバッグ3個。
法的情報
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany