主要文書
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
品質水準
400
EQ1
物質
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
パラメーター
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
H
54.3 cm (21.4 in.)
W
61 cm (24 in.)
ケーブルL
250 cm (98.4 in.)
Depth
21 cm (8.3 in.)
重量
23 kg (51 lb)
フィッティング
connector (separate types for each country)
適合性
for use with MOBIUS® MIX500
関連するカテゴリー
規格
IPクラス65。キャビネットはCEに分類
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany