Merck
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
別名:
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
テクニック
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
light amber
入力
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
nonselective for Total count
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリプシンソイブロスは、無菌試験の定性手順および栄養条件が過度に難しくない好気性・通性嫌気性微生物の濃縮と培養に使用される汎用液体濃縮培地です{18}。臨床微生物学では、他の培地で分離された菌株の懸濁、濃縮および培養に使用される場合があります。臨床微生物学では、この培地はさまざまな手順で使用されます。例えば、接種菌の調製、Kirby-Bauerディスク拡散感受性試験のための菌株の懸濁化、培地の微生物学的検査手順などです。カゼインと大豆の酵素分解物はアミノ酸源およびその他の複雑な窒素化合物源となります。グルコース(=デキストロース)はエネルギー源です。塩化ナトリウムは浸透圧平衡を維持します。二塩基性リン酸カリウムはバッファーとして作用し、pHをコントロールします。コロニーは透明~白色で、色素を産生するものもあります
アプリケーション
トリプトンソイブロスは、水、乳製品、およびその他の液体(ビール、ボトル入りの水、サイダー、ソフトドリンク、スポーツドリンク、ワインなど)の中の総従属栄養微生物を検出するための非選択性培地として使用されます。この培地は、臨床、化粧品、環境分析、飲食品、工業品質管理において活用されています。
包装
2 mLプラスチック製アンプル
規格
インキュベーション時間:48~72時間
インキュベーション温度:25~35℃
培地
トリプチケースソイ
アナリシスノート
QC生物
S. epidermidis(ATCC 14990)
C. albicans(ATCC 10231)
大腸菌(ATCC 25922)
B. subtilis(ATCC 6633)
A.brasilliensis旧称A. niger(ATCC 16404 / WDCM 00053)
P. aeruginosa(ATCC 27853)
ターゲット微生物:トータルカウント
透明~白色のコロニー、色素を産生するものもあります。
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MHA000T2B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)