Z699209
別名:
agar and broth, media broth, trypticase soy
Z699209-1EA
¥11,240
出荷予定日2025年4月23日詳細
1 of 10
Z699195
Whatman® トリプチカーゼソイブロス (TSB) 1×、ボトル
Millipore
22092
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
T8907
STBMTSB12
大豆カゼイン消化液
22091
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
HS120791
Lab Drying Rack
1.05459
XX6200006P
フィルター用ピンセット、先丸型、ステンレス鋼製
STBMTSB12DP
ダイズカゼイン消化ブロス
1.46432
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
bottle of 1 × 100 mL
Maine Mfg 10496708
food and beverages
2-8°C
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
WHA10496708: Z699209-BULK: Z699209-1EA: Z699209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
22098
CASO培養液
1.00525
41298
Vegitone;大豆カゼインブロス
3741
Hemin Chloride
55309
Tryptone soya yeast extract broth ISO 11290-2:1998