Merck
T8907
Millipore
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Basic, powder, suitable for microbiology
別名:
ダイズカゼイン消化ブロス、カゼインダイズブロス、CASOブロス、TSB, CASOブロス, TSB, カゼインソーヤブロス, トリプトンソーヤブロス, 大豆カゼイン消化物ブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
品質
Microbiologically tested.
包装
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
アプリケーション
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
microbiology
適合性
bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプティックソイブロスは、選好性微生物の滅菌試験、増菌および培養の定性的手順に使用される汎用液体培地です。処方には、有機窒素、特にアミノ酸および長鎖ペプチドを供給するカゼインおよびダイズペプトンの配合剤を含みます。塩化ナトリウムは浸透圧平衡を維持し、デキストロースは炭水化物とエネルギーの供給源として働きます。
アプリケーション
トリプティックソイブロスは、好気性グラム陽性細菌、グラム陰性細菌、真菌、通常の血液培養、微生物バイオフィルムの培養に広く使用されている培地です。また、Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)株を培養するための増殖培地として、また鳥類の血漿サンプルを用いた殺菌アッセイ(BKA)におけるE.coli(大腸菌)の増殖培地としても使用されています。
構成
カゼイン(膵臓消化物)17 g/L
大豆ペプトン(パパイン消化物)3 g/L
塩化ナトリウム5 g/L
リン酸二カリウム2.5 g/L
デキストロ-ス2.5 g/L
調製ノート
30 gの脱水培地を1リットルの精製ろ過水に懸濁します。頻繁に撹拌しながら加熱し、1分間沸騰させます。121°Cで15分間滅菌します。45~50°Cまで冷やしてください。静かに混和し、滅菌済みのペトリ皿または滅菌済みの培養チューブに分注します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T8907-1KG:
T8907-10KG:
T8907-500G:
T8907-BULK:
T8907-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Pavlos Anastasiadis et al.
Journal of nanobiotechnology, 12, 24-24 (2014-07-07)
Immuno-compromised patients such as those undergoing cancer chemotherapy are susceptible to bacterial infections leading to biofilm matrix formation. This surrounding biofilm matrix acts as a diffusion barrier that binds up antibiotics and antibodies, promoting resistance to treatment. Developing non-invasive imaging
Rouba Ghobeira et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 12(1), 015017-015017 (2017-01-25)
For most tissue engineering applications, surface modification and sterilization of polymers are critical aspects determining the implant success. The first part of this study is thus dedicated to modifying polycaprolactone (PCL) surfaces via plasma treatment using a medium pressure dielectric
Sisi Gao et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 2), 322-327 (2016-11-05)
Stress-induced effects on innate immune activity in wild birds have been difficult to predict. These difficulties may arise from the frequent assumptions that (1) the stress response influences different components of the immune response similarly, (2) stress-induced effects do not
Susannah S French et al.
Biology open, 1(5), 482-487 (2012-12-06)
The field of ecoimmunology is currently undergoing rapid expansion, whereby biologists from a wide range of ecological disciplines are increasingly interested in assessing immunocompetence in their study organisms. One of the key challenges to researchers is determining what eco-immune measures
Ali Keleş et al.
Archives of microbiology, 203(1), 269-277 (2020-09-13)
Bacterial biofilms are related to various dental and periodontal infectious diseases, and the characterization of this biological structure with micro-computed tomography (micro-CT) may offer valuable information for clinical and research applications. In this study, we aimed to develop a model