Merck
MFGL06SL3
Millipore
Durapore® 0.22 µm、Millipak®Final Fillカプセル
Millipak® Final Fill 60, sterile; γ-irradiated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
polysulfone device
polysulfone support
品質水準
認証
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
無菌性
irradiated
sterile; γ-irradiated
製品種目
Millipak® Final Fill 60
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipak®
パラメーター
1.51 L/min flow rate at 0.86 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
60 L process volume
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
filter filtration area
300 cm2
不純物
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
泡立ち点
≥50 psi (3450 mbar), air with water
フィッティング
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 13 mm (1/2 in.) Hose Barb Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:ガンマゴールドカプセル
包装
イージーオープン二重バッグ
調製ノート
滅菌法:デバイスの完全性と保持性は、126 °Cで90分のオートクレーブ3サイクル後に維持されていました。デバイスは≤40  kGyのガンマ線ばく露に耐性があります。
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすDurapore®メンブレンを用いて製造され、USP 788の注射剤中の粒子状物質に詳述されている大量非経口剤に関する規格に基づいてバリデーションされています。
アナリシスノート
細菌の増殖:ASTM® F838法を用いた1 x 107 CFU/cm2 Brevundimonas diminuta ATCC® 19146の定量的保持
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:本製品に同梱されているユーザーガイドの一般ガイドラインのセクションを参照してください
  • 保管について:本製品に同梱されているユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください
これらの製品は、ISO 9001:2015の品質管理システムの認定施設で製造されています。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany