Merck
MC0HC05FS1
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
別名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Perfusion bioreactor fluid
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
ろ過面積
0.55 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
39-69 mg/m2
全有機炭素(TOC)残留物
720-1260 ppb
入力
sample type liquid
導電率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
C0HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:Pod型
アプリケーション
バーフュージョン培養対応バイオリアクター液
規格
オートクレーブ(123 °Cで60分間を1サイクル)および媒体面積に対して100 L/m2(10 L/ft2)の純水フラッシング後の10 Lの純水での24時間浸漬あたり:
ナトリウム:<3.0 mg/ft2
カルシウム:<0.7 mg/ft2
マグネシウム:<0.2 mg/ft2
水銀:<0.01 mg/ft2
クロム:<0.01 mg/ft2
アルミニウム:<0.01 mg/ft2
カリウム:<0.01 mg/ft2
鉛:<0.01 mg/ft2
ヒ素:<0.01 mg/ft2
コバルト:<0.01 mg/ft2
鉄:<0.01 mg/ft2
マンガン:<0.01 mg/ft2
チタン:<0.01 mg/ft2
亜鉛:<0.01 mg/ft2
フィルターグレード:C0HC
調製ノート
滅菌法
123 °Cで60分間のオートクレーブを1サイクル
アナリシスノート
25°Cにおける製品水導電性、オートクレーブ(123°Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積1 ft2(100 L/m2)あたり10リットルの純水フラッシング後
全有機体炭素(TOC)残留:オートクレーブ(123 °Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積に対して100 L/m2の純水フラッシング後
重量分析抽出物:オートクレーブ(123 °Cで60分間を1サイクル)と媒体表面積に対して100 L/m2の純水フラッシング後の純水(タイプ1DI水)での24時間の静止浸漬後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Not applicable
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。