製品名
Millistak+® デプスフィルターμ ポッド形式, B1HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
物質
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
H
6.6 cm (2.6 in.)
L
8.9 cm (3.5 in.)
ろ過面積
0.0023 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
420-750 mg/ft2
入力
sample type liquid
導電率
3.64 – 10.5 μS/cm
フィルターグレード
B1HC
輸送温度
ambient
詳細
このB1HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、一次清澄化に最適です。ミリスタックプラス(Millistak+)® Podフィルターは、お客様の異なるニーズに合わせて、メディアのグレードごとにDE、CE、HCという3種類のシリーズをご用意しています。
ミリスタックプラス(Millistak+)® Podシステムは、細胞培養、酵母やE.coli溶解液の遠心分離後液、E.coliリフォールド、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い物質を対象とした一次および二次清澄化の用途に理想的です。
使いやすさ
コンパクトにモジュール化設計されたミリスタックプラス(Millistak+)® の新しいPodシステムのご利用により、生産性を向上しサイクル時間を短縮できます。
Podシステムの設置とセットアップはシンプルかつ簡単に行えます。独自設計のディスポーザブルアダプターとディスポーザブルマニホールドにより、Podフィルターを他のプロセス配管に簡単に接続できます。このシステムの閉鎖式でディスポーザブルという特徴により、オペレーターがバイオハザードにさらされることがなく、メンテナンスも不要で、洗浄バリデーションの必要もありません。
アプリケーション
特徴および利点
- ホールドアップ量が少ないため、産生物の回収率が向上します
- メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
- 2段階の機能を果たすミリスタックプラス(Millistak+)® HCメディアは、ろ過の前処理段階を効率化して清澄化プロセスを短縮します
- 柔軟なモジュール形式で、5リットルから12,000リットル以上に至るスケールアップに対応します
- 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要となります
- 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護します
- 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単です
- 設置面積が小さく狭い場所でもご利用になれます
規格
調製ノート
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌2回。
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.