Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABS499
Sigma-Aldrich
抗ホスホトレオニン、クローンRM102
clone RM102, from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
p-Thr, pthr, phospho-threonine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM102, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr)
詳細
タンパク質のリン酸化と脱リン酸化は、真核細胞のタンパク質機能の修飾に関わる基本機序です。リン酸化は、正常細胞では稀な翻訳後事象ですが、ホスホチロシン、ホスホセリン、またはホスホトレオニン(p-tyr/p-ser/p-thr)が媒介するさまざまな活性化過程を経ると、リン酸化細胞タンパク質の量が数倍に増加します。EGF、PDGFおよびインスリン受容体系などの多くのシグナル伝達経路には、リガンドがこれらの受容体と結合した時点で特定のtyr/ser/thr残基をリン酸化するtyr/ser/thrキナーゼが含まれています。T細胞抗原受容体複合体または一部の造血成長因子に対する受容体は、これらのリン酸化関連キナーゼを刺激するおそれがあり、ウイルスのがん遺伝子によって形質転換された細胞には、リン酸化tyr/ser/thrレベルの上昇が見られます。
免疫原
リコンビナントタンパク質と、すべてのホスホトレオニンに相当するペプチドの混合。
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、カリクリンA/オカダ酸で処理したA431細胞でホスホトレオニン修飾を検出できます。
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、ヒト結腸がん組織でホスホトレオニン修飾を検出できます。
免疫沈降: 希釈倍率1:500で使用、カリクリンA/オカダ酸で処理したA431細胞ライセートからホスホトレオニン修飾タンパク質を免疫沈降できます。
抗ホスホトレオニン、クローンRM102は、WB、ICC、IH、IPに適したホスホトレオニンに対する抗体です。
品質
カリクリンA/オカダ酸で処理したHeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:2000で使用、カリクリンA/オカダ酸で処理したHeLa細胞ライセートでホスホトレオニン修飾を検出できます。
ターゲットの説明
kDa実測値の該当なし。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABS499:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yukika Saga et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 24(6), 422-435 (2019-04-20)
Dictyostelium STATa is a homologue of metazoan signal transducers and activators of transcription (STATs) and is important for morphogenesis. STATa is activated by phosphorylation on Tyr702 when cells are exposed to extracellular cAMP. Although two tyrosine kinase-like (TKL) proteins, Pyk2