Merck
P5747
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗リン酸化セリン マウス宿主抗体
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
別名:
モノクロナール抗リン酸化セリン, Phospho Ser, Phospho−Ser, ホスホ−セリン, ホスホセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PSR-45, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA
microarray: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
ELISAやドットブロットにおいて、本抗体はホスホセリンの遊離アミノ酸型および、BSA/KLH等のキャリアとの結合型 と特異的に反応します。非リン酸化セリン、ホスホスレオニン、ホスホチロシン、AMP、ATPとの交差反応はみられません。本抗体は、ホスホセリン含有タンパク質の局在を調べるイムノブロッティングに用いられています。ホスホセリンを含有すると知られるタンパク質でも、認識部位の立体障害のために、本抗体で認識されない場合があります。
免疫原
KLH結合ホスホセリン。
アプリケーション
この抗体は、イムノブロッティング法とドットブロッティング法を用いて何種類かのリン酸化セリン含有タンパク質を検出するために使用されています。
本抗体が使用され成功している用途や関連の査読論文を以下に示します。
ウエスタンブロッティング(1論文)
生物化学的/生理学的作用
タンパク質のリン酸化と脱リン酸化は、真核細胞のタンパク質機能の修飾に関わる基本的なシグナル伝達機構です。リン酸化は、正常細胞では稀な翻訳後事象ですが、さまざまな活性化過程を経ると、リン酸化細胞タンパク質の量が数倍に増加します。リン酸化される主なアミノ酸はチロシン、セリンまたはトレオニン(pTyr/pSer/pThr)であり、それらをリン酸化する特異的キナーゼと脱リン酸化する特異的ホスファターゼがそれぞれあります。リン酸化残基を標的とするモノクローナル抗体およびポリクローナル抗体が作製され、リン酸化細胞タンパク質の同定、定量、免疫アフィニティー分離が可能になることで、分析および調製ツールとして有用であることが明らかになりました。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P5747-VAR:
P5747-25UL:
P5747-BULK:
P5747-100UL:
P5747-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matteo Fornai et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 356(2), 434-444 (2015-11-20)
Parkinson's disease is frequently associated with gastrointestinal symptoms, mostly represented by constipation and defecatory dysfunctions. This study examined the impact of central dopaminergic denervation, induced by injection of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) into the medial forebrain bundle, on distal colonic excitatory cholinergic
An integrated assessment of histopathological changes of the enteric neuromuscular compartment in experimental colitis
Ippolito C, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(2), 485-500 (2015)
Mechanisms of specificity in protein phosphorylation
Ubersax JA and Ferrell Jr JE
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 8(7), 530-530 (2007)
Ling Lai et al.
Journal of pineal research, 45(4), 476-488 (2008-08-19)
Melatonin, via its MT1 receptor, but not the MT2 receptor, can modulate the transcriptional activity of various nuclear receptors - estrogen receptor alpha (ERalpha) and retinoic acid receptor alpha (RARalpha), but not ERbeta- in MCF-7, T47D, and ZR-75-1 human breast
Marcelo Hill et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 58(6), 553-565 (2010-03-04)
Galectin-3 (Gal-3) is a multifunctional protein that plays different roles in cancer biology. To better understand the role of Gal-3 and its ligands during colon carcinogenesis, we studied its expression in tumors induced in rats treated with 1,2-dimethylhydrazine (DMH) and