安全性情報
SAB5700525
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
別名:
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
濃度
0.38 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pan pSer/pThr)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5700525-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. which secondary antibody fits with this primary antibody which is the "Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit"?
    1 回答
    1. The western blotting image at the top of the product page describes the secondary antibody used as HRP goat anti-rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000 using ECL detection.