Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
MABN833
Sigma-Aldrich
抗ホスホドレブリン(Ser142)、クローン3C14抗体
Anti-phospho Drebrin (Ser142), clone 3C14 Antibody
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
clone 3C14, from mouse
別名:
Drebrin, Developmentally-regulated brain protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C14, monoclonal
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer142)
遺伝子情報
human ... DBN1(1627)
詳細
遺伝子名DBN1にコードされている発生学的に調節されている脳タンパク質、ドレブリンは、発生学的に調節されているニューロン特異的タンパク質であり、樹状突起の成長および成熟中に発現し、成体脳の樹状突起内に局在しています。ドレブリンは、免疫シナプス(IS)でのアクチン重合とISへのCXCR4の動員に必要です。最近の研究で、ドレブリンが細胞遊走、神経突起の延長、樹状突起の可塑性に役割を果たしている可能性が示されています。ドレブリンは、2種類の胚型(E1およびE2)と1種類の成体型(A)に分類されます。これらが出現する時間経過は互いに異なります。構造は密接に関連しています。成体ラットの脳ではドレブリンAのみが発現されており、未成熟動物ではドレブリンE1またはE2が認められます。ドレブリンE+A-シグナルが、コア領域の遊走中の神経芽細胞の細胞体で観察されています。しかし、外層の遊走後の神経芽細胞では、繊維状および点状のドレブリンE+A-シグナルのみが観察されます。研究により、細胞体のドレブリンE+A-シグナルの消失が、神経細胞の遊走の停止と同時に起こることが示されています。細胞体からのドレブリンEの消失は、新しく生成された神経芽細胞の遊走を停止するための分子スイッチである可能性があります。ドレブリンは主に脳のニューロンで発現されています。
免疫原
ラットホスホドレブリン(Ser142)に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、ラット新生仔脳組織ライセート10 µg中のホスホドレブリン(Ser142)を検出できます。
免疫細胞染色:20 µg/mLで使用、HeLa細胞およびNIH/3T3細胞のホスホドレブリン(Ser142)を検出できます。
ペプチド阻害アッセイ:0.5 µg/mLで使用、ラット新生仔脳組織ライセート10 µg中のホスホドレブリン(Ser142)を検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、ラット胚皮質培養のホスホドレブリン(Ser142)を検出しました(Prof. Phillip R. Gordon-Weeks, King′s College London)。
抗ホスホドレブリン(Ser142)、クローン3C14 | MABN833は、ホスホドレブリンに対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、ペプチド阻害アッセイに使用できます。
研究のカテゴリー
神経科学
研究のサブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
SH-SY5Y細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのSH-SY5Y細胞ライセート中のホスホドレブリン(Ser142)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約100 kDa。算出分子量は71 kDaですが、ホスホドレブリン(Ser142)はウェスタンブロットで約100 kDaのバンドであることが示されています(Worth, D.C., et al. (2013).JCB.202(5):793-806)。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG3κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN833:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paloma Alvarez-Suarez et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
Proper muscle function depends on the neuromuscular junctions (NMJs), which mature postnatally to complex "pretzel-like" structures, allowing for effective synaptic transmission. Postsynaptic acetylcholine receptors (AChRs) at NMJs are anchored in the actin cytoskeleton and clustered by the scaffold protein rapsyn
Thanushiyan Poobalasingam et al.
Journal of neurochemistry, 160(2), 185-202 (2021-09-04)
Co-ordinating the dynamic behaviour of actin filaments (F-actin) and microtubules in filopodia is an important underlying process in neuritogenesis, but the molecular pathways involved are ill-defined. The drebrin/end-binding protein 3 (EB3) pathway is a candidate pathway for linking F-actin to
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. UK
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Helpful suggestion
    It would help prospective buyers if you included a list of research papers where this antibody has been used. For example:
    Dart, A. E., Worth, D. C., Muir, G., Chandra, A., Morris, J. D., McKee, C., Verrill, C., Bryant, R. J. and Gordon-Weeks, P. R. (2017) The drebrin/EB3 pathway drives invasive activity in prostate cancer. Oncogene, 36, 4111-4123.
    Trivedi, N., Stabley, D. R., Cain, B. et al. (2017) Drebrin-mediated microtubule-actomyosin coupling steers cerebellar granule neuron nucleokinesis and migration pathway selection. Nature Comms, 8, 14484.
    Uddin, B., Partscht, P., Chen, N. P. et al. (2019) The human phosphatase CDC14A modulates primary cilium length by regulating centrosomal actin nucleation. EMBO reports, 20(1):e46544.
    Poobalasingham, T., Bianco, F., Oozeer, F. and Gordon-Weeks, P. R. (2022) The drebrin/EB3 pathway regulates cytoskeletal dynamics to drive neuritogenesis in embryonic cortical neurons. J. Neurochem., 160, 185-202.
    Chen, C., Chu, C. H., Chu, Y. et al. (2022) Neuronal paxillin and drebrin mediate BDNF-induced force transduction and growth cone turning in a soft-tissue-like environment. Cell Reports, 40, 111188.
    Googleで翻訳する