Merck
MABN742
Sigma-Aldrich
Anti-Neuroligin-1, clone 1C9.1 Antibody
clone 1C9.1, from mouse
別名:
neuroligin 1, NLGN1, neuroligin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C9.1, monoclonal
交差性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NLGN1(22871)
詳細
Neuroligin-1は、B型カルボキシルエステラーゼ/リパーゼファミリーに属する神経細胞表面タンパク質です。興奮性シナプスの正常な機能の発達と成熟のために必要な要素であり、シナプス可塑性の調節と哺乳類成体へんとう体内の長期記憶の調節のためにも必要です。Neuroligin-1は細胞間接続部(ベータニューレクシンを結合)アセンブリを通して細胞間相互作用に関与していると考えられており、シナプス連結のメインテナンスとアセンブリ化に係わる要素であるとも考えられています。また、興奮性シナプスの機能の詳細にも関与していると考えられています。脳組織内では、Neuroligin-1は主としてニューロンと脊髄で観測されます。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ヒトNeuroligin-1の細胞外ドメインに対応するGSTタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
Anti-Neuroligin-1 Antibody、clone 1C9.1はNeuroligin-1の検出を目的としてウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
免疫組織染色:代表的なロットを希釈倍率1:50で使用して、ヒト大脳皮質、ラット小脳、およびラット大脳皮質組織中のNeuroligin-1を検出しました。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
シナプス &シナプス生物学
成長円錐 & 軸索ガイダンス
品質
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:この抗体の1.0 µg/mLを使用して、10 µgのラット脳組織ライセート中のNeuroligin-1を検出しました。
ターゲットの説明
約94 kDa、実測
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN742:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebnem Ece Eksi et al.
Nature communications, 12(1), 7292-7292 (2021-12-17)
Identifying precise molecular subtypes attributable to specific stages of localized prostate cancer has proven difficult due to high levels of heterogeneity. Bulk assays represent a population-average, which mask the heterogeneity that exists at the single-cell level. In this work, we
Julien Dufort-Gervais et al.
Scientific reports, 10(1), 6956-6956 (2020-04-26)
Synapse loss occurs early and correlates with cognitive decline in Alzheimer's disease (AD). Synaptotoxicity is driven, at least in part, by amyloid-beta oligomers (Aβo), but the exact synaptic components targeted by Aβo remain to be identified. We here tested the