安全性情報
MABN466
Sigma-Aldrich
抗アンキリンG抗体、クローンN106/36
clone N106/36, from mouse
別名:
Ankyrin-3, ANK-3, Ankyrin-G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N106/36, monoclonal
交差性
rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
アンキリンは、スペクトリン/アクチン細胞骨格網を膜内在性タンパク質の細胞質ドメインと共役させるスペクトリン結合タンパク質のファミリーであり、陰イオン交換体、電位依存性ナトリウム・チャンネル、およびNa/K ATPaseなどのチャンネルに加えて、L1関連の神経細胞接着分子を含みます。神経系には、アンキリンB、アンキリンG、およびアンキリンRという3種のアンキリンが存在することが分かっています。これらの3種のアンキリンはいずれも、N末端膜結合ドメイン、スペクトリンを結合できる内部ドメイン、および選択的スプライシングの標的であるC末端調節ドメインを含みます。主要なニューロンアンキリンのアンキリンBには、約220 kDaおよび約440 kDaの2つのアイソフォームがあります。約220 kDaの選択的スプライシングアイソフォームは、成人の脳内に存在する主な形態で、約440 kDaの形態は、発生中の新生児脳で選択的に発現しています。アンキリンGの3つの形態(約190 kDa、約270 kDa、約480 kDa)は、活動電位束が生じてイオンチャンネルが豊富な、軸索の起始部および有髄軸索のランビエ絞輪に局在しています。成体の脊椎動物の脳では、アンキリンは総膜タンパク量の約0.5%~1%を占めています。
特異性
その他の相同性:ヒト(配列相同性92%)、およびマウス(配列相同性87%)
免疫原
ヒトアンキリンGに相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000で使用、ラット大脳皮質でアンキリンGを検出できます。
免疫組織染色:この抗体は、ラット視神経組織でアンキリンGを検出できます。
免疫蛍光染色:この抗体は、成体ラット大脳皮質組織でアンキリンGを検出できます。
免疫蛍光染色:この抗体は、独立した研究室において、TLE mEC layer IIニューロンのラットモデルでアンキリンGを検出できました(Hargus, N. J., et al. (2011).Neurobiol Dis.41(2):361-376.)
抗アンキリンG抗体、クローンN106/36は、アンキリンを標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、IHCでテストされています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
ラット海馬組織で免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ラット海馬組織中のアンキリンGを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:480 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット海馬組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN466:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanxia Ding et al.
Neuroreport, 29(18), 1537-1543 (2018-10-16)
Recent studies have indicated that the structure of the axon initial segment (AIS) of neurons is highly plastic in response to changes in neuronal activity. Whether an age-related enhancement of neuronal responses in the visual cortex is coupled with plasticity
Zhuang Xu et al.
iScience, 27(3), 109264-109264 (2024-03-07)
The axon initial segment (AIS) is located at the proximal axon demarcating the boundary between axonal and somatodendritic compartments. The AIS facilitates the generation of action potentials and maintenance of neuronal polarity. In this study, we show that the location
Anja Konietzny et al.
Journal of cell science, 137(8) (2024-03-25)
In neurons, the microtubule (MT) cytoskeleton forms the basis for long-distance protein transport from the cell body into and out of dendrites and axons. To maintain neuronal polarity, the axon initial segment (AIS) serves as a physical barrier, separating the
Alexandra Angelova et al.
The Journal of comparative neurology, 527(7), 1245-1260 (2018-12-29)
During postnatal olfactory bulb (OB) neurogenesis, predetermined stem cells residing in the ventricular-subventricular zone continuously generate progenitors that migrate in the rostral migratory stream and integrate into the OB. Although the vast majority of these postnatally generated interneurons are inhibitory
Baptiste Libé-Philippot et al.
Cell, 186(26), 5766-5783 (2023-12-23)
The enhanced cognitive abilities characterizing the human species result from specialized features of neurons and circuits. Here, we report that the hominid-specific gene LRRC37B encodes a receptor expressed in human cortical pyramidal neurons (CPNs) and selectively localized to the axon