安全性情報
MAB5364
Sigma-Aldrich
抗Reelin抗体、a.a. 164-496 mreelin、クローン G10
clone G10, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-ETL7, Anti-LIS2, Anti-PRO1598, Anti-RL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
G10, monoclonal
化学種の反応性
rodent, mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RELN(5649)
関連するカテゴリー
詳細
大脳皮質の高度に層状になった構造は、神経細胞の移動パターンによって確立されています。第一段階は、放射状グリア細胞と最初に発生したニューロンからなる始原的な層、プレプレートの形成です。これらのニューロンの中には、カハール・レチウスニューロンがあります。次の段階では、プレプレートが、カハール・レチウスニューロンが存在する表面(辺縁)領域と、ニューロンが形成される深層側のサブプレートに分裂します。サブプレートから移動するニューロンは皮質プレートを形成します。この移動は放射状グリア線維上で起こります。
マウスのリーラー変異体では、大脳皮質および小脳皮質全体に、異常な細胞移動パターンが認められます。プレプレートは正常に形成され、ニューロンは脳室領域で正しい時間に分化します。しかし、皮質プレートでニューロンの正常な「インサイドアウト」配置が形成されるのではなく、古いニューロンが脳室領域から最も離れて位置し、若いニューロンは全く遠くに移動しません。リーラー大脳皮質は、野生型マウスの大脳皮質とは逆になっています。
リーラーマウスの異常は、カハール・レチウス細胞による細胞外マトリックスタンパク質の産生にあると考えられています(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912)。この388 kDaのタンパク質は、野生型マウスは産生しますが、リーラー変異マウスは産生しません。このリーリンタンパク質は、皮質プレート内で移動するニューロンの位置決めに重要であると考えられています(図1)。リーリンが存在しない場合、移動するニューロンは「失われ」、皮質プレートは異常になります。リーリンが細胞に位置を知らせる機構、細胞がリーリンにどのように応答するのか、そしてリーリンが存在しないとなぜ「反転した」プレートが生じるのかは、まだわかっていません。しかし、リーラー遺伝子がコードするタンパク質が同定されれば、これらの研究を開始することができるでしょう。
特異性
この抗体は他の種のリーリンに対して弱い反応性を示します。
リーリン
免疫原
エピトープ:a.a. 164-496 mreelin
リコンビナントリーリンアミノ酸164-496
アプリケーション
この抗リーリン抗体、a.a. 164-496 mreelin、クローンG10を用いたリーリンの検出は、IHおよびWBでの使用が検証されています。
免疫組織染色: この抗体はIHで使用されました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
成長円錐・軸策ガイダンス
品質
ラット脳ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μg のラット脳ライセートでリーリンを検出できます。
ターゲットの説明
約388 kDa
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中のマウスモノクローナルIgG1
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス肝臓、腎臓、ラット脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB5364:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gülşen Sürmeli et al.
Neuron, 88(5), 1040-1053 (2015-11-27)
Deep layers of the medial entorhinal cortex are considered to relay signals from the hippocampus to other brain structures, but pathways for routing of signals to and from the deep layers are not well established. Delineating these pathways is important
J H Trotter et al.
Neuroscience, 274, 299-307 (2014-06-04)
The secreted glycoprotein reelin plays an indispensable role in neuronal migration during development and in regulating adult synaptic functions. The upstream mechanisms responsible for initiating and regulating the duration and magnitude of reelin signaling are largely unknown. Here we report
Asgeir Kobro-Flatmoen et al.
Neurobiology of disease, 93, 172-183 (2016-05-20)
The onset of Alzheimer's disease (AD) is associated with subtle pathological changes including increased intracellular expression of amyloid-β (Aβ). A structure affected particularly early in the course of AD is the entorhinal cortex, where neuronal death in layer II is
Assunta Diodato et al.
Nature communications, 7, 12238-12238 (2016-07-19)
The ability to target subclasses of neurons with defined connectivity is crucial for uncovering neural circuit functions. The olfactory (piriform) cortex is thought to generate odour percepts and memories, and odour information encoded in piriform is routed to target brain
Hilleary Osheroff et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19 Suppl 1, i126-i134 (2009-04-29)
During mammalian corticogenesis a series of transient cell layers establish laminar architectonics. The preplate, which forms from the earliest-generated neurons, separates into the marginal zone and subplate layer. To provide a systematic screen for genes involved in subplate development and