安全性情報
MABN1537
Sigma-Aldrich
Anti-TDO2 Antibody, clone 7A6.1
clone 7A6.1, from mouse
別名:
Tryptophan 2, 3-dioxygenase, TDO, TO, TRPO, Tryptamin 2, 3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A6.1, monoclonal
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TDO2(6999)
詳細
トリプトファン2,3-ジオキシゲナーゼ(EC 1.13.11.11、UniProt:P48775、別名:TDO、TO、TRPO、トリプタミン2,3-ジオキシゲナーゼ、トリプトファンオキシゲナーゼ、トリプトファンピロラーゼ、トリプトファナーゼ)は、ヒトTDO2(別名:TDO)遺伝子(Gene ID:6999)によってコードされています。TDO2は細胞質ヘム含有酵素で、ホモ四量体として存在し、各単量体のN末端残基が隣接する単量体の基質結合部位の一部を形成しています。トリプトファン2,3-ジオキシゲナーゼ(TDO2)は、キヌレニン経路の第一段階、すなわちトリプトファンからキヌレニン(Kyn)への変換を触媒しますが、これはインドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼ1(IDO1)またはIDO2によっても触媒されます。IDO1は全身の組織で発現していますが、TDO2は肝臓で顕著に発現しています。トリプトファン代謝の変化とトリプトファン代謝産物の分泌増加は、乳がんを含む固形がんで認められています。トリプルネガティブ乳がん(TNBC)細胞におけるTDO2を介したKynの産生は、内因性キヌレニン受容体であるアリール炭化水素受容体(AhR)を活性化することが報告されています。薬理学的あるいは遺伝学的手段によってTDO2あるいはAhRを阻害すると、TNBC細胞の増殖、遊走、浸潤が減少するだけでなく、アノイキスに対する感受性が増すことが報告されています。
特異性
クローン7A6.1 は、ヒトおよび齧歯類のTDO2(TDO)の内部エピトープを標的とします。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントヒトTDO2内部フラグメント
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒトの腎臓、肝臓および小腸組織切片のTDO2を検出できます。
抗TDO2抗体クローン7A6.1(カタログ番号:MABN1537)は、TDO2を標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
品質
マウス肝組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウス肝組織ライセートでTDO2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約48 kDa算出値:47.87 kDa(ヒト)、47.76 kDa(マウス)
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN1537:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saeko Yoshioka et al.
International journal of tryptophan research : IJTR, 15, 11786469221138456-11786469221138456 (2022-12-06)
Kynurenine (Kyn), a metabolite of tryptophan (Trp), is a key regulator of mammal immune responses such as cancer immune tolerance. Indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) and tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO) are main enzymes regulating the first and rate-limiting step of the Kyn pathway. To identify
Tatsuya Ando et al.
Molecular medicine reports, 27(2) (2022-12-10)
The partial loss of liver due to liver transplantation or acute liver failure induces rapid liver regeneration. Recently, we reported that the selective inhibition of indoleamine 2,3‑dioxygenase (Ido) 1 promotes early liver regeneration. However, the role of Ido2 in liver