安全性情報
WH0000941M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD80 antibody produced in mouse
clone 1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CD28LG, Anti-CD28LG1, Anti-CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen), Anti-LAB7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD80(941)
詳細
The B-lymphocyte activation antigen B7-1 (formerly referred to as B7) provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 (MIM 186760) and CTLA4 (MIM 123890) ligands of T cells.[supplied by OMIM
免疫原
CD80 (AAH42665, 35 a.a. ~ 288 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VIHVTKEVKEVATLSCGHNVSVEELAQTRIYWQKEKKMVLTMMSGDMNIWPEYKNRTIFDITNNLSIVILALRPSDEGTYECVVLKYEKDAFKREHLAEVTLSVKADFPTPSISDFEIPTSNIRRIICSTSGGFPEPHLSWLENGEELNAINTTVSQDPETELYAVSSKLDFNMTTNHSFMCLIKYGHLRVNQTFNWNTTKQEHFPDNLLPSWAITLISVNGIFVICCLTYCFAPRCRERRRNERLRRESVRPV
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0000941M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chih-Hsing Hung et al.
International journal of molecular sciences, 23(22) (2022-11-27)
Arsenic is an environmental factor associated with epithelial-mesenchymal transition (EMT). Since macrophages play a crucial role in regulating EMT, we studied the effects of arsenic on macrophage polarization. We first determined the arsenic concentrations to be used by cell viability