安全性情報
MABF443
Sigma-Aldrich
Anti-CD45R (B220) Antibody (human/mouse), PE, clone RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, from rat
別名:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rat
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RA3-6B2, monoclonal
交差性
human, mouse
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
詳細
RA3-6B2抗体は、220 kDaのタンパク質チロシンホスファターゼでありCD45RやB220として知られるヒトおよびマウスのCD45アイソフォームと反応します。CD45は、最も存在量の多い造血マーカーの1つであり、すべての白血球で発現されています(白血球共通抗原、LCA)。さまざまなアイソフォームが細胞固有のパターンで産生され、発現されており、すべて白血球機能に不可欠です。マウスでは、CD45R/B220アイソフォームは、主にB細胞において、プロB細胞から活性化型B細胞までのすべての段階でさまざまなレベルで存在しており、特定のT細胞とNK細胞のサブセットで検出されることもあります。B220は、ヒトB細胞では同様に発現されてはおらず、そこでは分化特異的であるため一部のB細胞サブセットでのみ発現されていると考えられることには注目すべきです。限定的に細胞発現しているCD45の他のアイソフォームには、CD45RA、CD45RB、CD45ROなどがあります。RA3-6B2抗体は、ヒトおよびマウスにおけるB細胞、T細胞、NK細胞のサブセットの白血球マーカーとして最もよく使用されているものの1つです。この抗体は、ネコCD45R/B220と交差反応性があることも報告されています。
このラットモノクローナル抗体、抗CD45R(B220)(ヒト/マウス)、PE、クローンRA3-6B2は、CD45R(B220)の検証に関して、ウェスタンブロッティング、IP、IHC、免疫蛍光染色、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。&
品質
このモノクローナル抗体は、アフィニティクロマトグラフィーにより組織培養上清から精製しました。精製した抗体を、最適条件下でコンジュゲートさせ、未反応の色素を調製物から除去しました。
フローサイトメトリー:0.5 µgで使用、100万個のC57Bl/6脾細胞においてCD45R(B220)を検出できます。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF443:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard N Freiman et al.
Molecular and cellular biology, 22(18), 6564-6572 (2002-08-23)
Regulated gene expression is a complex process achieved through the function of multiple protein factors acting in concert at a given promoter. The transcription factor TFIID is a central component of the machinery regulating mRNA synthesis by RNA polymerase II.