安全性情報
SAB4700775
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 antibody produced in mouse
clone A53-B/A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CK19, Anti-K19, Anti-K1CS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥44,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A53-B/A2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT19(3880)
詳細
The antibody A53-B/A2 reacts with Rod domain of cytokeratin 19 (40 kDa) in human tissue. Cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes; it is often co-expressed with cytokeratin 7.
免疫原
MCF-7 human breast adenocarcinoma cell line
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700775-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charles E Rogler et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 65(1), 33-46 (2016-11-24)
Recent investigations have reported many markers associated with human liver stem/progenitor cells, "oval cells," and identified "niches" in diseased livers where stem cells occur. However, there has remained a need to identify entire lineages of stem cells as they differentiate