由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A2BP1, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBFOX1(54715)
mouse ... Rbfox3(52897)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained exclusively differentiated neurons, but not neural stem cells, neuronal progenitors, astrocytes, or oligodendrocytes derived from p53-/-Pten+/- murine premalignant neural/progenitor stem cells (M-NSCs) cultured under various differentiation conditions (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained postmitotic terminally differentiated neurons in brain sections from 2-week old postnatal mice (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected downregulated Fox1 immunoreactivity in more than 90% of human GBM tissue samples when compared with normal human brain tissues (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Fox1 in human cerebellum tissue section.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABE960:
試験成績書(COA)