Merck
MABE873
Sigma-Aldrich
Anti-Chd2, clone 8H3 Antibody
clone 8H3, from rat
別名:
SNF2 chromatin remodelling enzyme, Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 2, Protein Chd2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8H3, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHD2(1106)
詳細
Chd2(別名:Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 (CHD-2)、ATP-dependent helicase CHD2)は、CHD2遺伝子によりコードされており、CHDタンパク質ファミリーに属しています。このファミリーは、クロモドメイン(chromatin organization modifier)およびSNF2-related helicase/ATPaseドメインの存在が特徴です。CHD遺伝子は、クロマチンリモデリングタンパク質であり、特定の遺伝子のクロマチン構造を改変することで遺伝子発現を変化させます。この変化は、それに対する転写装置のアクセスに影響を及ぼすため、遺伝子の発現にも影響します。’マウスChd2は、胚発生の特定の期間において、心臓、前脳、四肢、および顔・背側領域で発現されます。Chd2 nullマウスは、胚性致死であり、ヒトでは、CHD-2遺伝子のさまざまな変異がさまざまな疾患や発達異常を引き起こすとみられています。CHD2遺伝子座と関連する他の変異は、小児期発症てんかん性脳症(EEOC)を引き起こすとみられています。
免疫原
マウスChd2に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗Chd2抗体、クローン8H3は、Chd2の検出に関して、ウェスタンブロッティング、IP、ICC、ChIPでの使用が検証されています。&
免疫沈降:独立したラボから得られたこの抗体は、C2C12細胞ライセートからChd2を免疫沈降しました(Harada, A., et al. (2012).EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
免疫細胞染色:独立したラボから得られたこの抗体は、C2C12細胞においてChd2を検出しました(Harada, A., et al. (2012).EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
クロマチン免疫沈降:独立したラボから得られたこの抗体は、C2C12細胞ライセートからChd2を免疫沈降しました(Harada, A., et al. (2012).EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
クロマチン生物学
品質
ヒトJurkat細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのJurkat細胞ライセートにおいてChd2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約211 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。2つの既知のアイソフォームが50 kDaと200 kDaの位置で観察されることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE873:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ziqian Min et al.
iScience, 25(12), 105552-105552 (2022-11-30)
Chromodomain helicase DNA-binding domain 2 (CHD2) is a chromatin remodeling factor involved in many developmental processes. However, its role in male germ cell development has not been elucidated. Here, we confirm that CHD2 expression is enriched in the male germline.
Aviv Rom et al.
Nature communications, 10(1), 5092-5092 (2019-11-11)
Chromodomain helicase DNA binding protein 2 (Chd2) is a chromatin remodeller implicated in neurological disease. Here we show that Chaserr, a highly conserved long noncoding RNA transcribed from a region near the transcription start site of Chd2 and on the
Alberto Parras et al.
Nature, 560(7719), 441-446 (2018-08-17)
Common genetic contributions to autism spectrum disorder (ASD) reside in risk gene variants that individually have minimal effect sizes. As environmental factors that perturb neurodevelopment also underlie idiopathic ASD, it is crucial to identify altered regulators that can orchestrate multiple