スキップする
O7139
モノクロナール抗オリゴデンドロサイトマーカーO4 マウス宿主抗体
clone O4, purified immunoglobulin, lyophilized powder
別名:
抗オリゴデンドロサイトマーカー O4 抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥72,800
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
O4, monoclonal
Application:
FACS, ICC
Citations:
37
¥72,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
O4, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
technique(s)
flow cytometry: 0.25 μg/106 cells (rate differentiated cortical stem cells), immunocytochemistry: 1-10 μg/mL
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OMG(4974)
General description
モノクローナル抗オリゴデンドロサイトマーカーO4は、マウス骨髄腫とウシ脳由来の脳梁白質の免疫を持つマウスから得られたB細胞の融合の結果として得られるハイブリドーマから産生されたものです。オリゴデンドロサイトは、迅速な神経伝達をサポートする軸索のミエリン鞘を形成する中枢神経系(CNS)のミエリン形成細胞です。
Immunogen
ウシ脳由来脳梁白質。
Application
マウスで産生されたモノクローナル抗オリゴデンドロサイトマーカーO4抗体は、免疫細胞染色および免疫蛍光法に使用されています。
Biochem/physiol Actions
オリゴデンドロサイトマーカーO4は、オリゴデンドロサイトの発生マーカーとして機能します。モノクローナル抗オリゴデンドロサイトマーカーO4抗体は、in vitroで生物学的に異なるステージのオリゴデンドロサイト系列を明らかにするために用いられています†。
Physical form
炭水化物を含むリン酸緩衝化生理食塩水中の0.2 μm-ろ過溶液から凍結乾燥。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8229W3269F1773
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
O4, monoclonal
clone
105, monoclonal
clone
3G8, monoclonal
clone
Q4120, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... OMG(4974)
Gene Information
-
Gene Information
human ... WDR62(284403)
Gene Information
human ... CD4(920)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
species reactivity
human, rat, chicken, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
O7139-50UG: + O7139-BULK: + O7139-VAR: + O7139-50UG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)