MABE432
Anti-TRIM33 Antibody, clone 3B5.1
clone 3B5.1, 1 mg/mL, from mouse
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33, Ectodermin homolog, RET-fused gene 7 protein, Protein Rfg7, Transcription intermediary factor 1-gamma, TIF1-gamma, Tripartite motif-containing protein 33
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B5.1, monoclonal
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRIM33(51592)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRIM33 in 10 µg of K562 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE432:
試験成績書(COA)