安全性情報
MABE366
Sigma-Aldrich
抗SNF2L抗体、クローンSNF 2C4
clone SNF 2C4, from rat
別名:
Probable global transcription activator SNF2L1, ATP-dependent helicase SMARCA1, Nucleosome-remodeling factor subunit SNF2L, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SNF 2C4, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA1(6594)
詳細
ヌクレオソームリモデリング因子サブユニットSNF2L(別名:SMARCA1(SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 1)は、NURF(nucleosome-remodeling factor)複合体とCERF(CECR2-containing-remodeling factor)複合体のエネルギー変換成分です。これらの複合体は、ATP依存的にクロマチン構造の破壊を促進します。SNF2Lは、神経突起伸長を増強するものであり、黄体細胞の発達だけでなくEn-1やEn-2の発現を制御することで脳の発達にも関与している可能性があります。
免疫原
ヒトSNF2Lに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗SNF2LクローンSNF 2C4を用いたSNF2Lタンパク質の検出は、WBおよびIHCでの使用が検証されています。&
ウェスタンブロッティング: 独立したラボが代表的なロットを用いて、トランスフェクトしていないHeLa全細胞抽出物中でSNF2Lを検出しましたが、siRNAでトランスフェクトしたHeLa全細胞抽出物中ではシグナル消失が示されました。(Eckey, M., et al. (2012)。Mol Cell Biol. 32(13):2359-2371).
Immunohistochemistry Analysis: 独立したラボが代表的なロットを使って、特定の正常ヒト器官組織中でSNF2Lを検出しました。(Eckey, M., et al. (2012)。Mol Cell Biol. 32(13):2359-2371)。
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセート中のSNF2Lを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約121と約123 kDaUniproでは、5つのチロシンリン酸化部位が示されています。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2bκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE366:
試験成績書(COA)