安全性情報
SAB4301665
Sigma-Aldrich
抗IL6抗体
affinity isolated antibody
別名:
HGF, HSF, IL-6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥49,900
¥49,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥49,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥49,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
アクセッション番号
BC015511
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL6(3569)
免疫原
Full length fusion protein of human IL6
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301665-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhenjie Chen et al.
FEBS open bio, 7(4), 477-484 (2017-04-12)
Pulmonary hypertension (PH) is a vascular disease, and proinflammatory factors are strongly implicated in its pathogenesis, causing right ventricular (RV) hypertrophy and heart failure. Baicalin exhibits potent anti-inflammation activity. This study aimed to investigate the curative effects of baicalin in
Malika Aid et al.
Cell, 183(5), 1354-1366 (2020-10-17)
The COVID-19 pandemic has led to extensive morbidity and mortality throughout the world. Clinical features that drive SARS-CoV-2 pathogenesis in humans include inflammation and thrombosis, but the mechanistic details underlying these processes remain to be determined. In this study, we
Baojin Chi et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 847-853 (2018-02-06)
For several thousand years
Zhihua Ye et al.
Cell death & disease, 13(7), 633-633 (2022-07-22)
Uncontrolled growth, distant metastasis and chemoresistance are critical characteristics of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), and they result in high mortality; however, the mechanisms triggering these effects have not been fully investigated. In this study, we analysed a dataset in the